Learn More
Sartorius Filtres à membrane en nitrate de cellulose
Associe une structure de pore uniforme à un débit et un taux d’adsorption élevés. Les filtres à membrane en nitrate de cellulose Sartorius sont parfaitement adaptés aux kits de diagnostic. Les filtres hydrophiles non stériles de porosités différentes et de diamètres différents sont conditionnés en vrac afin de réduire les coûts et de gagner de l’espace.
109.00€ - 520.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables (humides) |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Nitrate de cellulose |
Hydrophobicité | Hydrophile |
Épaisseur (métrique) | 130 μm |
Alert:
Les filtres en nitrate de cellulose sont très inflammables. Leur point d’éclair est d’environ 200°C. Gardez toujours ces filtres séparés par les disques de papier intercalaire fournis avec les filtres.
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10303591
|
Sartorius
11301--13------N |
13 mm | 8 μm | 750 ml/min |
113.00€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10272221
|
Sartorius
11301--47------N |
47 mm | 8 μm | 750 ml/min |
202.00€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10068070
|
Sartorius
11303-100------G |
100 mm | 1,2 μm | 200 ml/min |
231.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10675051
|
Sartorius
11301--50------N |
50 mm | 8 μm | 750 ml/min |
223.00€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10383441
|
Sartorius
11303--25------N |
25 mm | 1,2 μm | 200 ml/min |
155.00€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10634751
|
Sartorius
11304--47------N |
47 mm | 0,8 μm | 200 ml/min |
207.00€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10231651
|
Sartorius
11305--47------N |
47 mm | 0,65 μm | 130 ml/min |
192.00€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10262131
|
Sartorius
11304--25------N |
25 mm | 0,8 μm | 200 ml/min |
143.00€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10494261
|
Sartorius
11305--25------N |
25 mm | 0,65 μm | 130 ml/min |
155.00€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10333491
|
Sartorius
11306-100------G |
100 mm | 0,45 μm | 70 ml/min |
177.00€
25 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10193891
|
Sartorius
11306--90------N |
90 mm | 0,45 μm | 70 ml/min |
520.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10567711
|
Sartorius
11306--25------N |
25 mm | 0,45 μm | 70 ml/min |
109.00€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10425401
|
Sartorius
11306--50------N |
50 mm | 0,45 μm | 70 ml/min |
129.00€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12972661
|
Sartorius
11306--47------N |
47 mm | 0,45 μm | 70 ml/min |
375.00€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10008060
|
Sartorius
11306--90------G |
90 mm | 0,45 μm | 70 ml/min |
315.00€
25 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10199130
|
Sartorius
11342--25------N |
25 mm | 5 μm | 570 ml/min |
194.00€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10508871
|
Sartorius
11304--50------N |
50 mm | 0,8 μm | 200 ml/min |
209.00€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10404651
|
Sartorius
11302--25------N |
25 mm | 3 μm | 430 ml/min |
143.00€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10211751
|
Sartorius
11302--47------N |
47 mm | 3 μm | 430 ml/min |
255.00€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10018070
|
Sartorius
11306--47------N |
47 mm | 0,45 μm | 70 ml/min |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Associe une structure de pore uniforme à un débit et un taux d’adsorption élevés.Les filtres à membrane en nitrate de cellulose Sartorius sont parfaitement adaptés aux kits de diagnostic.Les filtres hydrophiles non stériles de porosités différentes et de diamètres différents sont conditionnés en vrac afin de réduire les coûts et de gagner de l’espace.
- Les filtres en nitrate de cellulose associent des débits élevés à une adsorption non spécifique élevée
- Rétention précise des particules et taux de capture d’une fiabilité remarquable pour les microorganismes
- Très avantageux pour les kits de diagnostic et compatibles avec les solutions aqueuses, les hydrocarbures et plusieurs autres solvants organiques
- Les filtres sont dotés d’une structure de pores uniforme et sont disponibles dans une variété de diamètres et de tailles de pores
- Taille des pores : 0,45 μm, 0,65 μm, 0,8 μm, 1,2 μm, 3,0 μm, 5 μm et 8 μm
- Les plus grandes tailles de pores (8 μm,5 μm, 3 μm) sont utiles pour la rétention cellulaire et le préfiltrage
- La taille des pores de 0,45 est idéale pour le prélèvement et la filtration des particules
- Diamètres : 13, 25, 37, 47, 50, 90 et 100 mm (0,5 à 3,9 po)
- Les filtres non quadrillés peuvent être stérilisés par autoclave (humidité) à 121°C, par oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons γ à 25 kGy
- L’étiquette de boîte indique le type, la quantité, le diamètre, la taille des pores et le numéro de lot
Spécification
Autoclavables (humides) | |
Nitrate de cellulose | |
130 μm |
Blanc | |
Hydrophile |