Learn More
Sartorius Balances de précision Cubis™ Essential
La solution idéale pour les utilisateurs réalisant des opérations simples et dont la priorité est d’effectuer des pesées ultra précises
3080.00€ - 7050.00€
Code produit | Marque | Modèle | Capacité | Précision affichage | Temps de stabilisation | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Capacité | Précision affichage | Temps de stabilisation | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15324288
|
Sartorius
MSE623S-ED15 |
MSE623S-ED15 | 620 g | 1 mg | le;1°s. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15394288
|
Sartorius
MSE8201S-ED15 |
MSE8201S-ED15 | 8,2 kg | 100 mg | le;1°s. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15334298
|
Sartorius
MSE5201S-ED15 |
MSE5201S-ED15 | 5,2 kg | 100 mg | le;1°s. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15354298
|
Sartorius
MSE12201S-ED15 |
MSE12201S-ED15 | 12,2 kg | 100 mg | le;1°s. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15394278
|
Sartorius
MSE1203S-ED15 |
MSE1203S-ED15 | 1200 g | 1 mg | le;1,5 s |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15364288
|
Sartorius
MSE4202S-ED15 |
MSE4202S-ED15 | 4,2 kg | 10 mg | le;1°s. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15344288
|
Sartorius
MSE6202S-ED15 |
MSE6202S-ED15 | 6,2 kg | 10 mg | le;1,5 s |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Caractéristiques- Grand affichage à cristaux liquides et contraste élevé Cubis MSE
- Guidage par menu simple avec des messages courts
- Touches structurées de manière claire pour une activation précise des fonctions
- Assistance logicielle pour une mise à niveau rapide
- Système de pesée monolithique robuste pour des résultats de mesure fiables
- Étalonnage facile avec isoCAL (fonction d’étalonnage / réglage automatique interne)
- Plateaux de pesée rectangulaires et volumineux
- Interfaces de données : USB et RS232C ; les 3 ports en option sont disponibles comme accessoires (Bluetooth, PS/2, RS232C)
- Choisissez parmi les 13 balances de laboratoire de qualité supérieure préconfigurées Cubis, y compris les balances semi-micro, analytiques, de précision et haute capacité
Pare-vents :
- Les modèles semi-micro et analytiques (14-559-000, 001, 002) comprennent des pare-vents à stabilité mécanique élevée et des portes mouvantes ne faisant pas de bruit
- Pas de cadre gênant pour un accès sans encombre au plateau de pesée
- Protection contre les influences électrostatiques grâce à un revêtement conducteur
Applications
Conversion d’unités, fonction d’étalonnage / réglage automatique isoCAL, détermination de la densité (méthode de la flottabilité uniquement), calculs, moyennage, formulation nette / totale, pesée en pourcentage, comptage, totalisation
Spécification
Carré | |
Balance de précision |