missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SAT2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | SAT2 |
---|---|
Concentration | 0.29 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16815824
|
Proteintech
16246-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16805824
|
Proteintech
16246-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
SAT2 is an enzyme which catalyzes the acetylation of polyamines. Substrate specificity: norspermidine > spermidine = spermine >> N(1)acetylspermine = putrescine.Spécification
SAT2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q6P8J2, Q96F10 | |
112483, 360547, 69215 | |
SAT2 Fusion Protein Ag9179 | |
Primary | |
-20°C | |
SAT2 |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Diamine acetyltransferase 2, SAT2, SSAT2 | |
Sat2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |