Learn More
Thermo Scientific™ Circulateurs à immersion SC100
Code produit. p-4527489 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Modèle:
SC100
SC100 avec pince
Tension:
230 V
Fréquence:
50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16257411
Marque: Thermo Scientific™ 1520001B
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le circulateur SC100 est l’un des modèles de base de la nouvelle génération de thermostats de qualité supérieure qui maintiennent une température allant de -28° à +100°C.
Le Thermo Scientific™ SC100 est l’un des modèles de base de la nouvelle génération de thermostats de qualité supérieure qui maintiennent une température allant de 13° à 100°C. Il dispose d’un affichage numérique amélioré et d’un pavé tactile facile à régler qui vous permettent d’ajuster aisément la température en fonction des besoins spécifiques de votre application.
Conçu avec des qualités telles qu’une facilité d’utilisation et une efficacité énergétique, avec des capacités de chauffage et de pompage puissantes pour les applications en circuit fermé.
  • Régulateur PID auto-réglable, pour un contrôle de température optimisé
  • Cinq températures de points de consigne programmables.
  • Fonction RTA (réglage de la température réelle) pour l’étalonnage
  • Deux niveaux de réglage de la vitesse de la pompe pour augmenter le flux ou l’agitation du bain.
  • Disponible en trois langues (anglais, allemand, français)
  • Modification de la résolution de l’affichage numérique entre 0,1 et 0,01 et entre °C — °F — °K
  • Alarme acoustique et optique
  • Fonction de redémarrage automatique après une panne de courant
Comprend des embouts cannelés de 8 mm et 12 mm avec pont (–0016, -0018 et –0011 uniquement), un raccord de pompe pour la circulation externe et un cordon d’alimentation de 1,8 m (6 pi).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 230 V / 50 Hz
Certifications/Conformité CE, CSA, UL, RoHS
Débit 17 L/min.
Gamme de températures 13°C à 150°C
Capacité de chauffage 2 kW/1,2 kW
Pression max. 300 mbar/4,35 psi
Modèle SC100
Classe de sécurité 1 / NFL
Stabilité de la température 0,02°C
Dimensions (L x l x H) 7,8 x 5,4 x 13,2 po (19,9 x 13,8 x 33,6 cm)
Longueur (impériale) 7,8 po
Longueur (métrique) 19,9 cm
Largeur (impériale) 5,4 po
Largeur (métrique) 13,8 cm
Hauteur (impériale) 13,2 po
Hauteur (métrique) 33,6 cm
Poids (impériale) 3,3 lb
Poids (métrique) 7,3 kg
Alimentation électrique 230 V/50 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz