Learn More
SCGF Mouse anti-Human, Clone: 4H11E4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | SCGF |
---|---|
Clone | 4H11E4 |
Concentration | 2 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16827375
|
Proteintech
60295-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16817375
|
Proteintech
60295-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a member of the C-type lectin superfamily. The encoded protein is a secreted sulfated glycoprotein and functions as a growth factor for primitive hematopoietic progenitor cells. An alternative splice variant has been described but its biological nature has not been determined.Spécification
SCGF | |
2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CLEC11A, CLECSF3, LSLCL, P47, SCGF, Stem cell growth factor | |
CLEC11A | |
IgG2b | |
Protein A | |
Antibody |
4H11E4 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
Q9Y240 | |
6320 | |
SCGF Fusion Protein Ag21365 | |
Primary | |
-20°C | |
CLEC11A |