missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SDR42E1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 17347-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16837224

  • 399.00€ / 150µL
Expédition estimée: 29-04-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Spécification

SDR42E1
Polyclonal
Unconjugated
SDR42E1
HSPC105, SDR42E1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
307897, 74032, 93517
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8WUS8, Q9D665
Sdr42e1
SDR42E1 Fusion Protein Ag11391
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions