missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SDS3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
280.00€ - 589.00€
Spécification
| Antigène | SDS3 |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18667965
|
Novus Biologicals
NBP2-48751-25ul |
25 μL |
280.00€
25µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18625665
|
Novus Biologicals
NBP2-48751 |
0.1 mL |
589.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beschreibung
SDS3 Polyclonal antibody specifically detects SDS3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Spezifikation
| SDS3 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| DNA Repair | |
| PBS (pH 7.2), 40% Glycerol | |
| 64426 | |
| IgG | |
| Immunogen affinity purified |
| Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| 45 kDa Sin3-associated polypeptide, FLJ00052, SAP45suppressor of defective silencing 3 homolog (SDS3, S. cerevisiae), SDS3MGC104711, sin3 histone deacetylase corepressor complex component SDS3, sin3A-associated protein, 45kDa, suppressor of defective silencing 3 homolog (S. cerevisiae), Suppressor of defective silencing 3 protein homolog | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: KAAVKEFEDKKVELKENLIAELEEKKKMIENEKLTMELTGDSMEVKPIMTRKLRRRPNDPVPIPDKRRKPAPAQLNYLLTDEQIMEDLRTLNKLKSPKRPA | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts