Learn More
SEC24A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | SEC24A |
---|---|
Concentration | 0.2 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16815374
|
Proteintech
15958-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16805374
|
Proteintech
15958-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
SC24A is a component of coat protein II (COPII; see MIM 601924)-coated vesicles that mediate protein transport from the endoplasmic reticulum. SEC24A is 1 of several mammalian proteins that show structural and functional homology to yeast Sec24.Spécification
SEC24A | |
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
O95486, Q3U2P1 | |
10802, 287275, 77371 | |
SEC24A Fusion Protein Ag8723 | |
Primary | |
-20°C | |
SEC24A |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
SEC24 related protein A, SEC24A | |
Sec24a | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |