Learn More
3M™ Filtre à particules P3 R Secure Click™ avec boîtier solide, D9035
Les filtres à particules 3M™ Secure Click™ D3000 sont certifiés CE pour les environnements contenant certaines particules.
Marque: 3M™ 7100206891
115.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 3.48000kg
Description
- Les nouvelles cartouches et filtres à double flux facilitent la respiration
- Protège contre les particules avec une protection contre les odeurs gênantes de gaz acides et de vapeurs organiques en option
- Connexion simple et rapide. Il vous suffit d'aligner les fixations et d'appuyer jusqu'à ce que vous entendiez un clic
- À utiliser avec les masques réutilisables 3M™ Secure Click™ Série 800
- La conception inclinée permet un champ de vision et un confort améliorés
- Protection dans des environnements industriels dangereux
Spécification
P | |
Filtre | |
Respirateurs à demi-masque réutilisables 3M™ Secure Click™ série HF-800 | |
40/paquet |