Learn More
Ansell™ Gants légers en polyuréthane blanc série 48-105 HyFlex™
Conception pour les applications légères qui nécessitent de hauts niveaux de confort et de résistance à l’abrasion.
Marque: Ansell™ 48105060
Code nomenclature Nacres: HA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Gants industriels
- Confort et protection pour applications légères
- Permettent la manipulation précise de petits objets dans des environnements secs ou légèrement huileux
- Offrent une sécurité, une dextérité et une durabilité améliorées
Applications :
- Assemblage, inspection et conditionnement de petits composants
- Petites tâches d’assemblage
Spécification
Polyuréthane | |
Nylon | |
6 | |
Maille | |
12 paires | |
48-105 |
Norme CATÉGORIE II EN 388 : 0030 | |
Gants légers | |
Blanc | |
Nylon | |
Résistance à l’abrasion |