Learn More
Ansell™ Gants légers en polyuréthane blanc série 48-105 HyFlex™
Conception pour les applications légères qui nécessitent de hauts niveaux de confort et de résistance à l’abrasion.
36.00€
Spécification
Matériau arrière | Polyuréthane |
---|---|
Certifications/Conformité | Norme CATÉGORIE II EN 388 : 0030 |
Matériau de la manchette | Nylon |
Type de produit | Gants légers |
Couleur de manchette de gant | Blanc |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12680922
|
Ansell™
48105100 |
10 |
36.00€
12 paires |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12600932
|
Ansell™
48105060 |
6 |
36.00€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12690922
|
Ansell™
48105110 |
11 |
36.00€
12 paires |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12630932
|
Ansell™
48105090 |
9 |
36.00€
12 paires |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12610932
|
Ansell™
48105070 |
7 |
36.00€
12 paires |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12620932
|
Ansell™
48105080 |
8 |
36.00€
12 paires |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Gants industriels
- Confort et protection pour applications légères
- Permettent la manipulation précise de petits objets dans des environnements secs ou légèrement huileux
- Offrent une sécurité, une dextérité et une durabilité améliorées
Applications :
- Assemblage, inspection et conditionnement de petits composants
- Petites tâches d’assemblage
Spécification
Polyuréthane | |
Nylon | |
Blanc | |
Nylon | |
Résistance à l’abrasion |
Norme CATÉGORIE II EN 388 : 0030 | |
Gants légers | |
Maille | |
12 paires | |
48-105 |