Learn More
Separase Antibody (XJ11-1B12) - BSA Free, Novus Biologicals™
Code produit. 18085704 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.025 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
25µL
Code produit. Quantité unitSize
18085704 0.025 mL 25µL
18047765 0.1 mL 0.10mL
2 options
Code produit. 18085704
Marque: Novus Biologicals NB100439SS
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication
Separase Monoclonal specifically detects Separase in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Separase
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone XJ11-1B12
Concentration 0.9 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500
Numéro d’ordre du gène Q14674
Alias de gène Caspase-like protein ESPL1, EC 3.4.22.49, ESP1extra spindle poles like 1, extra spindle pole bodies homolog 1 (S. cerevisiae), extra spindle poles like 1 (S. cerevisiae), Extra spindle poles-like 1 protein, FLJ46492, KIAA0165separin, Separase
Symboles de gène(s) ESPL1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Maltose-Binding Protein fusion of a C-terminal fragment of human Separase (residues 1866-1996). [UniProt# Q14674]
Méthode de purification Protein G purified
Quantité 0.025 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, DNA Repair, Mitotic Regulators
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9700
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only