Learn More
Separase Antibody (XJ11-1B12) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication
213.00€ - 450.00€
Spécification
| Antigène | Separase |
|---|---|
| Clone | XJ11-1B12 |
| Concentration | 0.9 mg/mL |
| Dilution | Western Blot 1:500 |
| Applications | Western Blot |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18085704
|
Novus Biologicals
NB100-439SS |
0.025 mL |
213.00€
25µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18047765
|
Novus Biologicals
NB100-439 |
0.1 mL |
450.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Separase Monoclonal specifically detects Separase in Human samples. It is validated for Western Blot.Spécification
| Separase | |
| 0.9 mg/mL | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, DNA Repair, Mitotic Regulators | |
| Q14674 | |
| 9700 | |
| Maltose-Binding Protein fusion of a C-terminal fragment of human Separase (residues 1866-1996). [UniProt# Q14674] | |
| Primary | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| XJ11-1B12 | |
| Western Blot 1:500 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Caspase-like protein ESPL1, EC 3.4.22.49, ESP1extra spindle poles like 1, extra spindle pole bodies homolog 1 (S. cerevisiae), extra spindle poles like 1 (S. cerevisiae), Extra spindle poles-like 1 protein, FLJ46492, KIAA0165separin, Separase | |
| ESPL1 | |
| IgG1 κ | |
| Protein G purified |
For Research Use Only