Learn More
Cytiva Microbilles superparamagnétiques revêtues de silice SeraSil-Mag
Les microbilles SerSil-Mag pour l’isolement des acides nucléiques permettent une extraction d’ADN de haute pureté dans les applications NGS.
95.18€ - 551.00€
Spécification
Concentration | 20 mg/ml dans l’eau (0,05 % d’azoture de sodium) |
---|---|
Contenu et stockage | Température ambiante |
Description | Solution de stockage :Eau + 0,05 % d’azoture de sodium |
À utiliser avec (application) | Chimie des sels chaotropiques et mélange Vortex, mélange de rouleaux et émission d’ultrasons |
Type de produit | Revêtement en silice, structure en noyau-enveloppe |
Product Code | Brand | Quantité | Format | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Format | Price | Quantity & Availability | ||||
16437655
|
Cytiva
29357369 |
5 ml | Particules de 400 nm de diamètre |
114.22€
5mL |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16447655
|
Cytiva
29357371 |
60 ml | Particule de 400 nm de diamètre |
551.00€
60mL |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16457655
|
Cytiva
29357373 |
5 ml | Particule de 700 nm de diamètre |
95.18€
5mL |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16467655
|
Cytiva
29357374 |
60 ml | Particule de 700 nm de diamètre |
460.00€
60mL |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Specifications
20 mg/ml dans l’eau (0,05 % d’azoture de sodium) | |
Solution de stockage :Eau + 0,05 % d’azoture de sodium | |
Revêtement en silice, structure en noyau-enveloppe |
Température ambiante | |
Chimie des sels chaotropiques et mélange Vortex, mélange de rouleaux et émission d’ultrasons |