Learn More
BINDER™ Série M Classic.Line - Étuves de séchage et de chauffage, à convection forcée et fonctions de programmation étendues
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Grâce aux nombreuses options de programmation et la prise en charge de températures pouvant atteindre 300 °C, les chambres d’essai de matériau de la série M conviennent tout particulièrement aux essais de matériau et de vieillissement. La turbine à air puissante assure un chauffage rapide.
7480.00€ - 14725.00€
Spécification
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Type de convection Forcé
max. (métrique) Température ambiante +5°C jusqu’à 300°C
Type Chambre de séchage et de chauffage
Affichage Écran couleur LCD
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Prix Quantité et disponibilité  
15692086
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents
BINDER™
9010-0201
53 L 635 x 665 x 780 mm Cet article est supprim\u00E9, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9s
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15602096
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents
BINDER™
9010-0202
115 L 835 x 645 x 865 mm Cet article est supprim\u00E9, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9s
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15612096
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents
BINDER™
9010-0203
240 L 1035 x 850 x 985 mm Cet article est supprim\u00E9, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9s
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15622096
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents
BINDER™
9010-0204
400 L 1235 x 870 x 1190 mm Cet article est supprim\u00E9, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9s
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15632096
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents
BINDER™
9010-0205
720 L 1235 x 970 x 1695 mm Cet article est supprim\u00E9, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9s
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Plage de température : de 5 °C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 300 °C
  • Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
  • Vitesse de ventilation réglable
  • Clapet d’air programmé
  • Contrôleur LCD couleur avec programmation par séquence
  • 2 clayettes-grilles chromées
  • Thermostat de sécurité ajustable classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
  • Interface pour ordinateur : RS 422
Spécification
Spécification
Acier inoxydable
Température ambiante +5°C jusqu’à 300°C
Écran couleur LCD
NEMA 5-20P
Technologie APT.line™
Forcé
Chambre de séchage et de chauffage
Acier inoxydable
50/60 Hz
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Série M Classic.Line - Étuves de séchage et de chauffage, à convection forcée et fonctions de programmation étendues