Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes sérologiques
Choisissez parmi une large sélection de pipettes sérologiques Thermo Scientific™ pour effectuer vos travaux de laboratoire quotidiens.Ces pipettes sérologiques stériles emballées individuellement sont idéales pour les transferts de liquides aseptiques.
49.40€ - 173.00€
Spécification
Stérilité | Stérile |
---|---|
Graduations | Oui |
Couleur | Transparent |
Type | Pipette sérologique |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17524725
|
Thermo Scientific™
170356T |
10 mL | 346 mm |
66.40€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17534725
|
Thermo Scientific™
170357T |
25 ml | 308 mm |
82.55€
150 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17514725
|
Thermo Scientific™
170355T |
5 mL | 341 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17594715
|
Thermo Scientific™
170353T |
1 mL | 268 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17504725
|
Thermo Scientific™
170354T |
2 mL | 272 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17544725
|
Thermo Scientific™
170358T |
50 ml | 346 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Choisissez parmi une large sélection de pipettes sérologiques Thermo Scientific™ pour effectuer vos travaux de laboratoire quotidiens.Ces pipettes sérologiques stériles emballées individuellement sont idéales pour les transferts de liquides aseptiques.
- Pipettes à code couleur et conditionnement pour une sélection pratique de volumes
- Garantit une précision de distribution de + / -2 %
- Emballage en papier /plastique permettant une ouverture facile
- Fabriquées avec des résines vierges de haute qualité
- Stérilisées par irradiation aux rayons gamma conformément à la norme ISO 11137-2
- Apyrogènes
- Non cytotoxique
- Sans DNase / RNase
- Sans ADN humain
- Sans BSE/TSE
Spécification
Stérile | |
Transparent | |
Oui |
Oui | |
Pipette sérologique | |
Contrôleur de pipette |