Learn More
SERPINE2 Mouse anti-Human, Clone: 1E11F12, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | SERPINE2 |
---|---|
Clone | 1E11F12 |
Concentration | 0.87 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16827865
|
Proteintech
66203-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16817865
|
Proteintech
66203-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a member of the serpin family of proteins, a group of proteins that inhibit serine proteases. Thrombin, urokinase, plasmin and trypsin are among the proteases that this family member can inhibit. This gene is a susceptibility gene for chronic obstructive pulmonary disease and for emphysema. Alternative splicing results in multiple transcript variants.Spécification
SERPINE2 | |
0.87 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
GDN, Glia derived nexin, Peptidase inhibitor 7, PI 7, PI7, PN 1, PN1, PN-1, PNI, Protease nexin 1, Protease nexin I, Serpin E2, SERPINE2 | |
SERPINE2 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
1E11F12 | |
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
P07093 | |
5270 | |
SERPINE2 Fusion Protein Ag1830 | |
Primary | |
-20°C | |
SERPINE2 |