missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussures de 3000 travail
Le rembourrage de la semelle de marche, le confort du coup de pied et la finesse de la doublure supérieure en cuir garantissent confort extrême et bien-être pendant toute la journée de travail.
94.97€
Spécification
Certifications/Conformité | CE |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Modèle | 3000 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15628257
|
Abeba™
3000/34 |
34 |
94.97€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15638257
|
Abeba™
3000/35 |
35 |
94.97€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15648257
|
Abeba™
3000/36 |
36 |
94.97€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15658257
|
Abeba™
3000/37 |
37 |
94.97€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15668257
|
Abeba™
3000/38 |
38 |
94.97€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15678257
|
Abeba™
3000/39 |
39 |
94.97€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15688257
|
Abeba™
3000/40 |
40 |
94.97€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15698257
|
Abeba™
3000/41 |
41 |
94.97€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15608267
|
Abeba™
3000/42 |
42 |
94.97€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE
- Cuir lisse
- Noir
- Semelle extérieure antidérapante
- Traitement Sanitized
- Supports de cheville amorti
- Zone de coup de pied avec laçage
- Talon 45 mm
- Semelle ergonomique confortable
Spécification
CE | |
Cuir | |
3000 |
Noir | |
Antidérapant |