missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SFRP2 Mouse anti-Human, Rat, Clone: 1F3A1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | SFRP2 |
---|---|
Clone | 1F3A1 |
Concentration | 1 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16838105
|
Proteintech
66328-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16828105
|
Proteintech
66328-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a member of the SFRP family that contains a cysteine-rich domain homologous to the putative Wnt-binding site of Frizzled proteins. SFRPs act as soluble modulators of Wnt signaling. Methylation of this gene is a potential marker for the presence of colorectal cancer.Spécification
SFRP2 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
FRP 2, FRP2, SARP 1, SARP1, SDF 5, sFRP 2, SFRP2, UNQ361/PRO697 | |
SFRP2 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
1F3A1 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Rat | |
Q96HF1 | |
310552, 6423 | |
SFRP2 Fusion Protein Ag18840 | |
Primary | |
-20°C | |
SFRP2 |