Learn More
Trajan™ Aiguilles Luer Lock remplaçables : Orifice latéral
Aiguille de rechange pour seringues manuelles GasTight de 1 ml à 100 ml. Longueur de l’aiguille de 50 mm.
68.50€
Spécification
Matériau | Stainless Steel |
---|---|
À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse |
Longueur (impériale) de l’aiguille | 2 po |
Type de produit | Aiguille de rechange |
Type de pointe d’aiguille | Orifice latéral ou bombé |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Calibre d’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Calibre d’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10509542
|
Trajan™
039803 |
0,32 mm | 0,63 mm | 23 G |
68.50€
2 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10789294
|
Trajan™
039823 |
0,65 mm | 1,07 mm | 19 G |
68.50€
2 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Aiguilles Luer-Lock de rechange
- Pour une utilisation avec des seringues étanches aux gaz de 1 ml à 100 ml
- Longueur de l’aiguille : 50 mm
- Pointe à orifice latéral
- Précision et reproductibilité de ±1 %
Spécification
Stainless Steel | |
2 po | |
Orifice latéral ou bombé |
Chromatographie en phase gazeuse | |
Aiguille de rechange | |
Luer-Lock |