Learn More
Epredia™ Shandon™ Cytospin™ Collection Fluid;
Stockez les échantillons ou les lames non colorées pendant plusieurs semaines sans aucune dégradation grâce au Shandon™ Cytospin™ Collection Fluid;.
34.15€ - 308.70€
Spécification
Type de produit | Liquide de prélèvement Cytospin ; 500 ml ; flacon |
---|---|
Type de solution | Combinaison alcool / carbowaxreg (PEG) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12638016
|
Epredia™
9990323 |
120ml |
236.00€
125 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10178278
|
Epredia™
6768315 |
500ml |
34.15€
2 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10589248
|
Epredia™
6768001 |
4 L |
51.40€
3.80L |
Expédition estimée: 22-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12570057
|
Epredia™
9990323 |
120ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Stockez les échantillons ou les lames non colorées pendant plusieurs semaines sans aucune dégradation grâce au Shandon™ Cytospin™ Collection Fluid.
- Conditionné en flacon à pompe très pratique ou en godets à échantillons pré-remplis
- Mélange alcool / Carbowax™ (PEG) prêt à l’emploi pour recueillir et fixer directement les échantillons
Spécification
Liquide de prélèvement Cytospin ; 500 ml ; flacon | |
Combinaison alcool / carbowaxreg (PEG) |