Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons cylindriques, verre transparent, bouchon en PE
Recommandé pour une utilisation en HPLC.
22.60€ - 28.60€
Spécification
Description | Flacon de culture |
---|---|
Couleur | Transparents |
Matériau | Verre |
Marking Spot | Non |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11555914
|
Fisherbrand™
|
2,3 ml |
22.60€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11516074
|
Fisherbrand™
|
5.5 ml |
28.60€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les flacons cylindriques et les bouchons correspondants peuvent également être fournis sous forme de KIT 2 en 1
- Combinaison flacon/bouchon pratique et économique pour des analyses non critiques
Spécification
Flacon de culture | |
Transparents | |
Verre | |
Non |