Learn More
Signal peptide peptidase-like 2B Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
280.00€ - 572.00€
Spécification
Antigène Signal peptide peptidase-like 2B
Applications Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Espèces hôtes Rabbit
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18219031
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-55073
100 μL
572.00€
100µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18694717
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-55073-25ul
25 μL
280.00€
25µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Signal peptide peptidase-like 2B Polyclonal specifically detects Signal peptide peptidase-like 2B in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spécification
Spécification
Signal peptide peptidase-like 2B
Polyclonal
Rabbit
Human
EC 3.4.23, EC 3.4.23.-, IMP-4, IMP4MGC111084, Intramembrane protease 4, KIAA1532signal peptide peptidase-like 2B, Presenilin-like protein 1, PSL1, SNPPL2B, SPPL2b, SPP-like 2B
SPPL2B
IgG
Affinity Purified
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
56928
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:YWAGSRDVKKRYMKHKRDDGPEKQEDEAVDV
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Documents
Product Certifications
For Research Use Only