Learn More
Sirtuin 1/SIRT1 Rabbit anti-Human, Clone: 12, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
367.00€ - 552.00€
Spécification
| Antigène | Sirtuin 1/SIRT1 |
|---|---|
| Clone | 12 |
| Dilution | ELISA 1:5000-1:10000 |
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18225958
|
Novus Biologicals
NBP2-89977-50UL |
50 μg |
367.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18244127
|
Novus Biologicals
NBP2-89977-100UL |
100 μg |
552.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Sirtuin 1/SIRT1 Monoclonal specifically detects Sirtuin 1/SIRT1 in Human samples. It is validated for ELISA.Spécification
| Sirtuin 1/SIRT1 | |
| ELISA 1:5000-1:10000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| EC 3.5.1, S. cerevisiae, homolog) 1, sirtuin 1 | |
| Recombinant Human Sirtuin 1/SIRT1 protein | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 12 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Apoptosis, Chromatin Research, Cognition and Behavior, DNA Repair, Epigenetics, Phospho Specific | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 23411 | |
| IgG | |
| Protein A purified |