Learn More
SLC6A2/NET/Noradrenaline transporter Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
213.00€ - 507.00€
Spécification
Antigène SLC6A2/NET/Noradrenaline transporter
Dilution Western Blot 1:2000 - 1:10000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
Applications ELISA, Western Blot
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30227563
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-33387-20ul
20 μL
213.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
30227263
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-33387-100ul
100 μL
507.00€
100µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
SLC6A2/NET/Noradrenaline transporter Monoclonal antibody specifically detects SLC6A2/NET/Noradrenaline transporter in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
Spécification
SLC6A2/NET/Noradrenaline transporter
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Cardiovascular Biology, Neuroscience
PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
6530
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:2000 - 1:10000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human
NAT1neurotransmitter transporter, NET, NET1sodium-dependent noradrenaline transporter, Norepinephrine transporter, SLC6A5, solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, noradrenalin), member 2, Solute carrier family 6 member 2, solute carrier family 6 member 5
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-70 of human SLC6A2/NET/Noradrenaline transporter.1).,, Sequence:, MLLARMNPQVQPENNGADTGPEQPLRARKTAELLVVKERNGVQCLLAPRDGDAQPRETWGKKIDFLLSVV
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.