Learn More
SLD5 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | SLD5 |
---|---|
Concentration | 0.33 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16801464
|
Proteintech
13315-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16891454
|
Proteintech
13315-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Descrizione
The yeast heterotetrameric GINS complex is made up of Sld5, Psf1 (GINS1), Psf2 (GINS2), and Psf3 (GINS3). The formation of the GINS complex is essential for the initiation of DNA replication in yeast and Xenopus egg extracts.Specifica
SLD5 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q99LZ3, Q9BRT9 | |
109145, 84296 | |
SLD5 Fusion Protein Ag4158 | |
Primary | |
-20°C | |
GINS4 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
GINS complex subunit 4, GINS4, SLD5 | |
GINS4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |