missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SMCP Antibody (5C10A2) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-37278-0.025ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
SMCP Monoclonal specifically detects SMCP in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Spécification
| SMCP | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000 | |
| HSMCSGEN1, MCSMGC26305, MCSPMGC26519, mitochondrial capsule selenoprotein, sperm mitochondria-associated cysteine-rich protein, sperm mitochondrial-associated cysteine-rich protein | |
| Mouse | |
| 12.8 kDa | |
| 0.025 mL | |
| Developmental Biology | |
| 4184 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Western Blot, ELISA | |
| 5C10A2 | |
| Unconjugated | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| SMCP | |
| Purified recombinant fragment of human SMCP (AA: 1-116) expressed in E. Coli. | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG2b |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu