missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SMCP Antibody (5C10A2) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
187.00€ - 552.00€
Spécification
| Antigène | SMCP |
|---|---|
| Clone | 5C10A2 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000 |
| Applications | Western Blot, ELISA |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18647495
|
Novus Biologicals
NBP2-37278-0.025ml |
0.025 mL |
187.00€
0.03mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18138448
|
Novus Biologicals
NBP2-37278 |
0.1 mL |
552.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
SMCP Monoclonal specifically detects SMCP in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.Spécification
| SMCP | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| HSMCSGEN1, MCSMGC26305, MCSPMGC26519, mitochondrial capsule selenoprotein, sperm mitochondria-associated cysteine-rich protein, sperm mitochondrial-associated cysteine-rich protein | |
| SMCP | |
| IgG2b | |
| Affinity Purified |
| 5C10A2 | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Developmental Biology | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| 4184 | |
| Purified recombinant fragment of human SMCP (AA: 1-116) expressed in E. Coli. | |
| Primary | |
| 12.8 kDa |
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit