Learn More
SMIM1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | SMIM1 |
---|---|
Concentration | 0.43 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16805875
|
Proteintech
27849-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16895865
|
Proteintech
27849-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
SMIM1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
B2RUZ4, P0C8K7 | |
388588, 68859 | |
SMIM1 Fusion Protein Ag27028 | |
Primary | |
-20°C | |
SMIM1 |
0.43 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
hypothetical LOC388588, LOC388588, Small integral membrane protein 1, SMIM1 | |
SMIM1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |