missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SOD2/Mn-SOD Antibody (8H3D2) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
217.00€ - 552.00€
Spécification
| Antigène | SOD2/Mn-SOD |
|---|---|
| Clone | 8H3D2 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:250, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18230323
|
Novus Biologicals
NBP2-61883 |
0.1 mL |
552.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18659088
|
Novus Biologicals
NBP2-61883-0.025ml |
0.025 mL |
217.00€
0.03mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
SOD2/Mn-SOD Monoclonal specifically detects SOD2/Mn-SOD in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Spécification
| SOD2/Mn-SOD | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| Cancer, Diabetes Research, Neuroscience, Tumor Suppressors | |
| SOD2 | |
| IgG1 | |
| Protein G purified |
| 8H3D2 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:250, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| 6648 | |
| Purified recombinant fragment of human SOD2 (AA: 1-222) expressed in E. Coli. | |
| Primary | |
| 88 kDa |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit