Learn More
Phosphate de sodium, dibasique, anhydre, multiofficinal, U.S.P., J.T. Baker™ Code produit.: 15538174
Phosphate de sodium, dibasique, anhydre, multiofficinal, U.S.P., J.T. Baker™
Code produit. 15538174 Tous les produits J.T.Baker Produits
4 x 500 g, Flacon en verre ambré à col large, 500g
Code nomenclature Nacres: NA.23
Click to view available options
Quantité:
4 x 500 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Conditionnement:
500g
Code produit. 15538174
Marque: Avantor J.T.Baker 380401
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Phosphate
Note relative au nom Dibasic, Anhydrous
CAS 7558-79-4
Quantité 4 x 500 g
Formule moléculaire HNa2O4P
Numéro MDL MFCD00003496
Synonyme disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
Clé InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Nom IUPAC disodique ; phosphate d’hydrogène
Poids moléculaire (g/mol) 141.96
CID PubChem 24203
ChEBI CHEBI:34683
Poids de la formule 141.96
Qualité Multiofficinal / USP
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Gravité spécifique 1L = 2.07kg
Nom du produit
Phosphate de sodium, dibasique, anhydre, multiofficinal, U.S.P., J.T. Baker™ >