missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Somatostatin R2/SSTR2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 9 publications
Marque: Novus Biologicals NB300-157
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Somatostatin R2/SSTR2 Polyclonal specifically detects Somatostatin R2/SSTR2 in Human, Mouse, Rat, Porcine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Electron Microscopy.
Spécification
| Somatostatin R2/SSTR2 | |
| Polyclonal | |
| SSTR2 | |
| 0.1 mL | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry | |
| Whole antisera with 0.05% Sodium Azide | |
| A synthetic peptide made to the C-terminus of rat Somatostatin Receptor 2 [UniProt# P30680] | |
| Pig | |
| Antisera |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu