Learn More
Thermo Scientific™ Godets de centrifugeuse Sorvall™ Legend™ T/RT pour rotors à godets oscillants 4 places
Godets ronds ou rectangulaires à utiliser avec les rotors à godets oscillants quatre places 75006445 et 75006434
461.00€ - 550.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10458191
|
Thermo Scientific™
75006441 |
Godet rond ; capacité :1 x 750 ml |
461.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10638952
|
Thermo Scientific™
75006446 |
Godet rectangulaire, 1 x 250 ml |
550.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Informations sur la commande
Vendus individuellement ; commander la quantité correcte pour équiper le rotor. Couvercle étanches vendus séparément. Les adaptateurs pour accessoires acceptent des styles et des volumes de tubes différents de 1,5 à 250 ml.
Spécification
Rotor swing-out |