Learn More
Thermo Scientific™ Petite centrifugeuse de paillasse Sorvall™ ST 8
La petite centrifugeuse de paillasse Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8, compacte et innovante, répond aux besoins des protocoles spatiaux, cliniques et de la recherche.
3090.00€ - 7275.00€
Spécification
Capacité | 4 x 145 ml (TX-150), 6 x 50 ml (HIGHConic III) |
---|---|
Fonctions de sécurité | Système d’échange de rotor Auto-Lock, système de détection de déséquilibrage SMARTSpin, couvercles de confinement biologique ClickSeal certifiés |
Certifications/Conformité | CEI 61010-1, CEI 61010-2-020, CEI 61010-2-101, EN 61326-1 ; homologué UL / marquage CE / conforme DIV / confinement biologique certifié par l’organisme de santé publique Public Health England, Porton Down, Royaume-Uni |
Comprend | ST 8 Centrifuge. (Rotors and buckets are sold separately.) |
Type de contrôleur | Microprocesseur |
Code produit | Marque | Description | Réfrigéré | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Réfrigéré | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15135233
|
Thermo Scientific™
75007201 |
Petite centrifugeuse de paillasse Sorvall ST 8 | Non | 230 V 50/60 Hz |
3090.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15290436
|
Thermo Scientific™
75007204 |
Petite centrifugeuse de paillasse Sorvall ST 8R | Oui | 230 V 50/60 Hz |
7275.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
La petite centrifugeuse de paillasse Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8, désormais disponible en modèle ventilé et réfrigéré, répond aux besoins des protocoles cliniques et de la recherche. Cette centrifugeuse offre une capacité exceptionnelle dans un design compact. Dotée d’une interface simple et intelligente, elle est assez flexible pour prendre en charge de nombreuses applications.
Des technologies innovantes :
- Le changement sécurisé, par simple bouton-poussoir du rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ en moins de trois secondes, garantit une installation et un retrait du rotor sans souci et un accès facile à la chambre pour en faciliter le nettoyage.
- Différentes options de fermeture étanche de confinement biologique, comprenant les couvercles certifiés† Thermo Scientific™ ClickSeal™, permettent une utilisation d’une seule main gantée.
- Capacité du rotor swing-out optimisée pour centrifuger jusqu’à 8 tubes coniques de 50 ml, 24 tubes de sang de 5/7 ml, des microplaques et des microtubes, le tout dans une centrifugeuse polyvalente
- Flexibilité des rotors à angle fixe permettant de centrifuger des tubes coniques de 50 ml à plus de 12 000 ×g ou une large gamme de microtubes à une vitesse maximale de 30 279 ×g
Performances optimales :
- Faibles niveaux sonores, avec seulement 52 dBA à une vitesse de 17 850 tr/min / 30 279 x g (avec la centrifugeuse Sorvall ST 8R) pour garantir un laboratoire calme
- Un fonctionnement à l’aide d’une seule touche avec des protocoles préenregistrés
- L’affichage rétro-éclairé très visible permet la consultation des paramètres dans tout le laboratoire
- Une interface conviviale pouvant être utilisée avec une main gantée et nettoyée au détergent
- Instructions en anglais, néerlandais, français, allemand, italien, russe et espagnol sur la programmation, les conditions de cycles, les messages d’alertes et de maintenance.
- Centrifugeuse conforme aux normes cliniques et de sécurité les plus récentes comme les normes UL, CE et IVD
Applications cliniques :
- Traite jusqu’à 24 x 5/7 ml tubes de sang en une fois dans une configuration de nacelle mobile
- Conforme aux dernières normes cliniques et de sécurité
Applications de recherche :
- Capacité du rotor swing-out 8 x 50 ml, quatre microplaques ou 30 colonnes de filtration pour les besoins de la recherche
- Changement de rotor Auto-Lock pour plus de flexibilité sur les applications : passage d’un tube de 50 ml à une microplaque puis à des microtubes sans effort
† Confinement biologique certifié par l’organisme de santé publique Public Health England, Porton Down, Royaume-Uni.
Spécification
4 x 145 ml (TX-150), 6 x 50 ml (HIGHConic III) | |
CEI 61010-1, CEI 61010-2-020, CEI 61010-2-101, EN 61326-1 ; homologué UL / marquage CE / conforme DIV / confinement biologique certifié par l’organisme de santé publique Public Health England, Porton Down, Royaume-Uni | |
Microprocesseur | |
99 heures 59 min, en continu | |
2 (standard et lente) |
Système d’échange de rotor Auto-Lock, système de détection de déséquilibrage SMARTSpin, couvercles de confinement biologique ClickSeal certifiés | |
ST 8 Centrifuge. (Rotors and buckets are sold separately.) | |
Direct, induction sans balais | |
Sorvall™ | |
TX-150 |
REMARQUE : Les rotors et les nacelles sont vendus séparément.