Learn More
SOX9 / SRY-box 9 Mouse, Clone: PCRP-SOX9-1E5, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Spécification
Antigène | SOX9 / SRY-box 9 |
---|---|
Clone | PCRP-SOX9-1E5 |
Concentration | 200μg/mL |
Applications | ELISA |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15970888
|
EnquireBio
6662-MSM1-P0 |
20 μg | |||||||
15980888
|
EnquireBio
6662-MSM1-P1 |
100 μg |
528.00€ 478.00€ / 100µg Économisez 50.00€ 9% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
SOX9 / SRY-box 9 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant full-length human SOX9 protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
65kDa |
PCRP-SOX9-1E5 | |
ELISA | |
Unconjugated | |
RUO | |
6662 | |
IgG2b | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Nucleus | |
Pancreas |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
SOX9 / SRY-box 9 Mouse, Clone: PCRP-SOX9-1E5, enQuireBio™