Learn More
Bel-Art™ Tubes d’échantillonnage de gaz en polypropylène SP Scienceware™
Les ampoules d’échantillonnage de gaz en PP sont dotées de robinets d’arrêt en PP et de bouchons en PTFE Teflon™ à rotation libre
159.00€ - 186.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 250 ml |
---|---|
Capacité (impériale) | 8,45 oz. |
Matériau | PP |
Type | Ampoule d’échantillonnage de gaz |
Diamètre (impériale) Tube interne | 0,25 à 0,37 in |
Code produit | Marque | Comprend | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10404311
|
Bel-Art™
F19953-0000 |
Alésage droit de 0,4 cm, robinet d’arrêt de 2,5 po de long avec bouchons en PTFE Téflon™ à rotation libre à chaque extrémité | 12,5 in | 31,75 cm |
159.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13576940
|
Bel-Art™
F19955-0000 |
Alésage droit de 0,4 cm, robinet d’arrêt de 2,5 po de long avec bouchons en PTFE Téflon™ à rotation libre sur une extrémité et septum en caoutchouc de silicone monté dans un raccord à vis sur l’autre extrémité, 6 septa | 11,25 in | 28,57 cm |
186.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Les extrémités conviennent à des tubulures dont le diamètre intérieur est compris entre 6,4 et 9,5 mm (0,25 et 3/8 po).
- Le corps du tube a un dia. ext. de 5,1 cm (2 po) × 22,2 cm (8,75 po) de long
- Les robinets d’arrêt ont une longueur de 6,4 cm (2,5 po).
- La pression maximale recommandée est de 15 psi
- Le modèle 10-922-5 est doté d’un robinet d’arrêt à alésage droit de 4 mm d’un côté et d’un septum en caoutchouc de silicone monté sur un raccord à vis de l’autre côté ; Le septum peut résister à plusieurs injections
- Six septa inclus
- Longueur totale de 29 cm (12 po)
- Le modèle 10-922 est doté d’un robinet d’arrêt à alésage droit de 4 mm de chaque côté
- Longueur totale : 32 cm (12,5 po)
Spécification
250 ml | |
PP | |
0,25 à 0,37 in |
8,45 oz. | |
Ampoule d’échantillonnage de gaz | |
0,64 à 0,95 cm |
Teflon™ est une marque déposée de la société Chemours Company FC LLC, utilisée sous licence par Bel-Arts Products, Inc.