Learn More
Spectrum™ Tubulure de dialyse RC standard pré-humidifiée Spectra/Por™ 6, MWCO de 1-50 kD
Membrane claire, flexible et robuste ; membrane RC standard (cellulose régénérée) facilement pré-équilibrée dans l’eau, éliminant ainsi la nécessité de tremper pour éliminer la glycérine et hydrater la membrane
443.00€ - 719.30€
Spécification
Type de produit | Tubulure de dialyse Spectra / Por 6 |
---|---|
Matériau | Cellulose régénérée |
Longueur (impériale) | 33 pieds |
Longueur (métrique) | 10 m |
Formule | Emballé humide dans 0,05 % d’azoture de sodium |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | MWCO | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | MWCO | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11425869
|
Spectrum™
132636 |
0,45 in | 11,5 mm | 1 kd |
719.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11435869
|
Spectrum™
132638 |
0,94 in | 24 mm | 1 kd |
697.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11445869
|
Spectrum™
132640 |
1,14 in | 29 mm | 1 kd |
706.92€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11455869
|
Spectrum™
132620 |
0,45 in | 11,5 mm | 2 kd |
685.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11465869
|
Spectrum™
132625 |
0,94 in | 24 mm | 2 kd |
685.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11485869
|
Spectrum™
132590 |
0,45 in | 11,5 mm | 3,5 kd |
580.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11475869
|
Spectrum™
132633 |
1,14 in | 29 mm | 2 kd |
697.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11405879
|
Spectrum™
132594 |
1,35 in | 34,4 mm | 3,5 kd |
580.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11445879
|
Spectrum™
132580 |
0,59 in | 15 mm | 8 kd |
616.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11475879
|
Spectrum™
132582 |
0,8 in | 20,4 mm | 8 kd |
443.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11495879
|
Spectrum™
132586 |
1,25 in | 31,8 mm | 8 kd |
580.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11405889
|
Spectrum™
132570 |
0,29 in | 7,5 mm | 10 kd |
443.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11415889
|
Spectrum™
132572 |
0,59 in | 15 mm | 10 kd |
550.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11425889
|
Spectrum™
132574 |
0,8 in | 20,4 mm | 10 kd |
685.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11435889
|
Spectrum™
132576 |
1,14 in | 29 mm | 10 kd |
651.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11475889
|
Spectrum™
132560 |
0,29 in | 7,5 mm | 15 kd |
443.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11495889
|
Spectrum™
132562 |
0,59 in | 15 mm | 15 kd |
443.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11405899
|
Spectrum™
132564 |
0,8 in | 20,4 mm | 15 kd |
610.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11425899
|
Spectrum™
132550 |
0,29 in | 7,5 mm | 25 kd |
443.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11435899
|
Spectrum™
132552 |
0,7 in | 17,8 mm | 25 kd |
621.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11405909
|
Spectrum™
132544 |
0,85 in | 21,6 mm | 50 kd |
685.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11495899
|
Spectrum™
132542 |
0,7 in | 17,8 mm | 50 kd |
443.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11485899
|
Spectrum™
132540 |
0,29 in | 7,5 mm | 50 kd |
519.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11445899
|
Spectrum™
132554 |
0,85 in | 21,6 mm | 25 kd |
640.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11495869
|
Spectrum™
132592 |
1.14 in | 29 mm | 3,5 kd |
685.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Transparente, flexible et robuste ; membrane en cellulose régénérée (RC) de qualité standard, aisément pré-équilibrée dans l’eau afin d’éliminer le besoin de trempage destiné à retirer la glycérine et à hydrater la membrane
Cette membrane prête à l’emploi est conditionnée humide dans une solution de conservation de 0,05 % d’azoture de sodium. Il suffit de rincer la solution de conservation avec de l’eau DI, de charger l’échantillon et de dialyser.
- Pré-humidifié et prêt à l’emploi, aucune élimination de glycérine requise
- 8 seuils de rétention des molécules dans une plage de 1 kDa à 50 kDa
- Bonne compatibilité chimique avec les acides et les bases forts dilués, les acides et les bases faibles concentrés, de nombreux alcools et certains composés organiques
- La RC standard peut tolérer la plage de pH de 2 à 12 et la plage de température de 4 à 121°C.
- Idéal pour la préparation d’échantillons, le dessalage, l’échange de tampons, le changement de pH, la purification de protéines, etc.
- 10 mètres économiques/boîte
Ne pas nouer de nœuds dans la tubulure ; utiliser des bouchons
Spécification
Tubulure de dialyse Spectra / Por 6 | |
33 pieds | |
Emballé humide dans 0,05 % d’azoture de sodium | |
4°C à 121°C | |
Idéal pour la séparation moléculaire, les études sur la liaison protéinique, l’élimination d’électrolytes, le dessalage |
Cellulose régénérée | |
10 m | |
39,2°F à 249,8°F | |
Pièce |