Learn More
Julabo™ Pince à ressort pour bain-marie à agitation
27.00€ - 76.00€
Code produit | Marque | Type | À utiliser avec (équipement) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | À utiliser avec (équipement) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10115930
|
Julabo™
8970609 |
Pince à ressort | Bain-marie à agitation SW22, SW23 | Adapté à des flacons Erlenmeyer de 1 000 ml |
61.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10311742
|
Julabo™
8970601 |
Pince à ressort | Bain-marie à agitation SW22, SW23 | Adapté à des flacons Erlenmeyer de 10 ml |
27.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10645561
|
Julabo™
8970604 |
Pince à ressort | Bain-marie à agitation SW22, SW23 | Adapté à des flacons Erlenmeyer de 100 ml |
37.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10094270
|
Julabo™
8970607 |
Pince à ressort | Bain-marie à agitation SW22, SW23 | Adapté à des flacons Erlenmeyer de 300 ml |
46.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10088834
|
Julabo™
8970606 |
Pince à ressort | Bain-marie à agitation SW22, SW23 | Adapté à des flacons Erlenmeyer de 200 à 250 ml |
43.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10720651
|
Julabo™
8970602 |
Pince à ressort | Bain-marie à agitation SW22, SW23 | Adapté à des flacons Erlenmeyer de 25 ml |
30.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10781201
|
Julabo™
8970603 |
Pince à ressort | Bain-marie à agitation SW22, SW23 | Adapté à des flacons Erlenmeyer de 50 ml |
32.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10675941
|
Julabo™
8970608 |
Pince à ressort | Bain-marie à agitation SW22, SW23 | Adapté à des flacons Erlenmeyer de 500 ml |
52.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10833961
|
Julabo™
8970631 |
Ensemble de pinces à ressort | Plateau de base 8970630, bain-marie à agitation SW22, SW23 | Douze ressorts de 135 mm (L) et cinq ressorts de 190 mm (L) |
76.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||