Learn More
SRF Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Spécification
Antigène SRF
Concentration 0.23 mg/mL
Applications Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16826574
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
16821-1-AP-150UL
150 μL
349.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-12-2022
pour voir le stock disponible 
16836574
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
16821-1-AP-20UL
20 μL
129.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-12-2022
Description
Serum response factor (SRF) is a transcription factor that binds the serum response element (SRE), a sequence that mediates the transient response of many cellular genes to growth stimulation.
Spécification
Spécification
SRF
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
P11831, Q9JM73
20807, 501099, 6722
SRF Fusion Protein Ag10386
Primary
-20°C
SRF
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
MCM1, Serum response factor, SRF
Srf
IgG
Antigen Affinity Chromatography