missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SRPR Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 12090-1-AP-20UL

Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16899593

  • 145.00€ / 20µL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

The gene encodes a subunit of the endoplasmic reticulum signal recognition particle receptor that, in conjunction with the signal recognition particle, is involved in the targeting and translocation of signal sequence tagged secretory and membrane proteins across the endoplasmic reticulum. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Spécification

Spécification

SRPR
Polyclonal
Unconjugated
SRPRA
Docking protein alpha, DP, DP alpha, SR alpha, Sralpha, SRP alpha, SRPR, SRPR alpha
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
315548, 6734, 67398
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P08240, Q9DBG7
Srpr, Srpra
SRPR Fusion Protein Ag2730
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt