Learn More
SRPR Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | SRPR |
|---|---|
| Concentration | 0.3 mg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16899593
|
Proteintech
12090-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16889593
|
Proteintech
12090-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The gene encodes a subunit of the endoplasmic reticulum signal recognition particle receptor that, in conjunction with the signal recognition particle, is involved in the targeting and translocation of signal sequence tagged secretory and membrane proteins across the endoplasmic reticulum. Alternative splicing results in multiple transcript variants.Spécification
| SRPR | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| P08240, Q9DBG7 | |
| 315548, 6734, 67398 | |
| SRPR Fusion Protein Ag2730 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SRPRA |
| 0.3 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Docking protein alpha, DP, DP alpha, SR alpha, Sralpha, SRP alpha, SRPR, SRPR alpha | |
| Srpr, Srpra | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |