Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester mat StainerBondz pour lamelles de microscope pour étiqueteuses M610, M611 et BMP61 Code produit.: 17898434
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Brady™ Étiquettes en polyester mat StainerBondz pour lamelles de microscope pour étiqueteuses M610, M611 et BMP61
Code produit. p-7250907
0,375 x 0,9 in, 9,53 mm, 500 pièces
Code nomenclature Nacres: HA.12
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,375 x 0,9 in
0,75 x 0,9 po
0,9 x 0,9 po
Hauteur (métrique):
9,53 mm
19,05 mm
22,86 mm
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
Code produit. 17898434
Marque: Brady™ 174090
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Le polyester très résistant aux produits chimiques (B-481) est conçu pour une utilisation dans le processus de coloration des lamelles et d’autres applications d’identification en laboratoire qui nécessitent une résistance supérieure aux produits chimiques.
  • Bonnes performances dans le processus communément utilisé de coloration des lamelles à l'hématoxyline et à l'éosine (H&E)
  • Excellente résistance à un large éventail de produits chimiques, à l'huile et à l'eau
  • Température d'utilisation de -80 à 130°C (-112 à 266°F)
  • Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ASTM D 1000, ASTM D 2979
Type d’adhésif Permanent Acrylic
Revêtement None
Couleur White
Finition Matte
Format Die-cut
Matériau Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Healthcare and Hospital Labeling, General Identification, Laboratory Labeling
À utiliser avec (équipement) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Sans latex No
Quantité 500 Labels
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -112°F à +266°F
Plage de températures (métrique) entre -80°C et +130°C
Épaisseur (impériale) 0,0033 in
Épaisseur (métrique) 0.084 mm
Dimensions (LxW) 0,375 x 0,9 in
Longueur (impériale) 0,375 in
Largeur (impériale) 0,9 in
Largeur (métrique) 22.86 mm
Hauteur (métrique) 9,53 mm
Alternate Part Number M6-195-481
Nom du produit
Brady™ Étiquettes en polyester mat StainerBondz pour lamelles de microscope pour étiqueteuses M610, M611 et BMP61 >