Learn More
Blanco™ Récipients en acier inoxydable Gastronorm
Fabriqués en Allemagne dans une vaste gamme de tailles et profondeurs. Les récipients en acier inox Blanco™ Gastronorm sont empilables et résistent au lave-vaisselle. En acier inox AISI 304. Ils peuvent être utilisés pour une grande variété d’applications à différentes températures, des services alimentaires / la restauration au stockage de produits.
59.52€ - 362.52€
Spécification
Type de produit | Récipient Gastronorm |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (304) |
Certifications/Conformité | Norme européenne EN 631 |
Quantité | 1/boîte |
Plage de températures (métrique) | −40°C à 280°C |
Code produit | Marque | Format | Profondeur (métrique) | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Profondeur (métrique) | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11953214
|
Blanco™
1550569 |
GN 1/6 | 65 mm | 1 L |
59.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11933836
|
Blanco™
1550575 |
GN 1/4 | 150 mm | 4 L |
122.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11983214
|
Blanco™
1550576 |
GN 1/4 | 200 mm | 5,2 L |
129.32€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11963214
|
Blanco™
1550573 |
GN 1/4 | 65 mm | 1,7 L |
60.21€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11953806
|
Blanco™
1550580 |
GN 1/3 | 200 mm | 7,5 L |
129.32€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11973214
|
Blanco™
1550577 |
GN 1/3 | 65 mm | 2,4 L |
68.21€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11953826
|
Blanco™
1550583 |
GN 1/2 | 150 mm | 8,9 L |
93.81€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11943826
|
Blanco™
1550582 |
GN 1/2 | 150 mm | 6 L |
69.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11300900
|
Blanco™
1550584 |
GN 1/2 | 200 mm | 11,7 L |
149.46€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11973816
|
Blanco™
1550586 |
GN 2/3 | 100 mm | 8,5 L |
87.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11963816
|
Blanco™
1550587 |
GN 2/3 | 150 mm | 12,7 L |
130.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11953816
|
Blanco™
1550588 |
GN 2/3 | 20 mm | 16,7 L |
216.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11993816
|
Blanco™
1550591 |
GN 1/1 | 150 mm | 20 L |
140.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11993826
|
Blanco™
1550594 |
GN 2/1 | 100 mm | 28,9 L |
205.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11903836
|
Blanco™
1550595 |
GN 2/1 | 150 mm | 43,4 L |
295.74€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11913836
|
Blanco™
1550596 |
GN 2/1 | 200 mm | 57,7 L |
362.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11938017
|
Blanco™
1550579 |
GN 1/3 | 150 mm | 5,5 L |
119.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11948017
|
Blanco™
1550578 |
GN 1/3 | 100 mm | 3,8 L |
80.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11903826
|
Blanco™
1550592 |
GN 1/1 | 200 mm | 26,5 L |
186.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11983816
|
Blanco™
1550590 |
GN 1/1 | 100 mm | 13,3 L |
86.76€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11923836
|
Blanco™
1550574 |
GN 1/4 | 100 mm | 2,7 L |
80.88€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les récipients en acier inox Gastronom disposent d’une stabilité exceptionnelle grâce à l’empreinte périphérique des bords. Ces récipients robustes et dimensionnellement stables sont faciles à nettoyer et offrent une hygiène optimale grâce à leur surface lisse et non poreuse.
- Finition haut de gamme, résistante à la corrosion, avec bords ébavurés
- Résistance à la température de −40° C à +280° C
- Fabriqués en acier inox, sans goût, inodore (AISI 304)
- Une finition des angles parfaite et les cols permettant l’empilement empêchent tout blocage lors de l’empilement
Les récipients Gastronorm peuvent être empilés et combinés de plusieurs manières. Les tailles standard sont les suivantes :
- GN 2/1 : 650 x 530 mm (L x H)
- GN 1/1 : 530 x 325 mm (L x H)
- GN 1/2 : 325 x 265 mm (L x H)
- GN 1/4 : 265 x 162 mm (L x l)
- GN 2/3 : 354 x 325 mm (L x H)
- GN 1/3 : 325 x 176 mm (L x H)
- GN 1/6 : 176 x 162 mm (L x H)
Spécification
Récipient Gastronorm | |
Norme européenne EN 631 | |
−40°C à 280°C |
Acier inoxydable (304) | |
1/boîte |