Learn More
Gilac™ Stainless Steel Trolley for Large Volume Container
Stainless Steel Trolley for Large Volume Container makes it easier to work at breast height. Equipped with 125 mm diameter wheels in white PA (2 fixed and 2 pivoting with brakes).
937.14€ - 1411.80€
Spécification
Type | Trolley |
---|---|
Capacité | Large Volume Containers |
Matériau | Stainless Steel |
Diamètre de roulette (métrique) | 125 mm |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17938721
|
Gilac™
G146121 |
75 L Large Volume Semicircular Container |
965.21€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17978641
|
Gilac™
G111795 |
100 L Large Volume Container |
937.14€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17918661
|
Gilac™
G111595 |
170 L Large Volume Container |
979.01€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17998461
|
Gilac™
G194795 |
170 L Large Volume Semicircular Container |
1198.29€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17988641
|
Gilac™
G111495 |
220 L Large Volume Container |
1057.53€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17958941
|
Gilac™
G194895 |
220 L Large Volume Semicircular Container |
1214.77€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17958441
|
Gilac™
G111395 |
310 L Large Volume Container |
1071.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17958741
|
Gilac™
G111995 |
500 L Large Volume Container |
1411.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Trolley equiped with 125 mm diameter wheels in white PA (2 fixed and 2 pivoting with brakes).
- Stainless steel recommended in humid environments (no damage to bearings even in the presence of water).
- Makes it easier to work at breast height.
Spécification
Trolley | |
Large Volume Containers | |
Stainless Steel | |
125 mm |