Learn More
Bochem™ Panier grillagé en acier inox, carré, 2 attaches
Stockez les articles de laboratoire dans le panier grillagé en acier inox Bochem™, carré, à 2 attaches. .
231.00€ - 245.00€
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10576371
|
Bochem™
10071 |
400x300x200 |
231.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10234271
|
Bochem™
10076 |
600 x 400 x 300 mm |
245.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10692112
|
Bochem™
10073 |
500 x 300 x 250 mm |
233.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Largeur de maille 8x8x1 mm.
- Carré
- Acier inoxydable
- 2 attaches
Spécification
Panier en fil |