Learn More
STAT3 / Signal Transducer and Activator of Transcription 3 Mouse, Clone: PCRP-STAT3-2F12, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: EnquireBio 6774-MSM1-P1
478.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
STAT3 / Signal Transducer and Activator of Transcription 3 | |
Cytoplasmic and Nuclear | |
PCRP-STAT3-2F12 | |
Unconjugated | |
Mouse | |
88kDa | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
RUO | |
6774 | |
IgG2a |
ELISA | |
Monoclonal | |
200μg/mL | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant full-length human STAT3 protein | |
A431 and Raji cells. Kidney, Brain or Heart | |
100 μg | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
STAT3 / Signal Transducer and Activator of Transcription 3 Mouse, Clone: PCRP-STAT3-2F12, enQuireBio™ > 100 μg
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu