Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger de 13,5 ml Sterilin™
Les tubes à centrifuger Sterilin de 13,5 ml sont proposés dans une large gamme de styles pour diverses applications.
162.17€ - 276.94€
Spécification
Capacité (métrique) | 13,5 mL |
---|---|
Matériau | PS |
Nbre par carton | 450 |
Stérilité | Stérile |
Forme | Conique, rond |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Stérilité | Nbre par carton | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Stérilité | Nbre par carton | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11399223
|
Thermo Scientific™
144AS |
Bouchon non ouatiné | Stérile | 450 | Tube à base conique |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11708928
|
Thermo Scientific™
36100 |
Bouchon ouaté | Stérile | 450 | Tube à base conique |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11309223
|
Thermo Scientific™
142AS |
Bouchon non ouatiné | Stérile | 450 | Tube à base circulaire |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11788918
|
Thermo Scientific™
142ASR |
Bouchon ouaté | Stérile | 450 | Tube à base circulaire |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Les tubes à centrifuger Thermo Scientific™ Sterilin de 13,5 ml sont proposés dans une large gamme de styles pour diverses applications. Les tubes sont en polystyrène avec bouchon en polyéthylène.
- Fabriqués à partir de polystyrène vierge
- FCR max. 3 200 x g recommandé dans les rotors convenablement équilibrés
- Marques de graduation moulées à 5 et 10 ml
- Bouchon ouaté ou non ouaté
- Disponibles avec base ronde ou conique
Spécification
13,5 mL | |
450 | |
Conique, rond | |
16 mm |
PS | |
Stérile | |
Conique, rond | |
5 ml à 10 ml |