Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de poudre jetable en PEHD SteriWare™
L’échantillonneur de poudre jetable en PEHD Sampling Systems™ SteriWare™ est idéal pour le prélèvement d’échantillons à partir de sites connus dans la poudre en vrac.
136.00€ - 169.00€
Spécification
Matériau | HDPE |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Diamètre (métrique) | 21 mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11935636
|
Sampling Systems™
8060H-510 |
10 mL | 500 mm |
169.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11935457
|
Sampling Systems™
8060H-1020 |
20 mL | 1000 mm |
169.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11955437
|
Sampling Systems™
8060H-501 |
1 mL | 500 mm |
169.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11915636
|
Sampling Systems™
8060H-1005 |
5 mL | 1000 mm |
169.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11905447
|
Sampling Systems™
8060H-1001 |
1 mL | 1000 mm |
169.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11955636
|
Sampling Systems™
8060H-1010 |
10 mL | 1000 mm |
169.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11995626
|
Sampling Systems™
8060H-505 |
5 mL | 500 mm |
136.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Assemblée et conditionnée dans une salle blanche
- Conditionnement individuel
- Fabriqué à partir de PEHD conforme FDA ou UE
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Adapté à une utilisation dans les zones ATEX 0, 1 et 2
- Le risque de contamination croisée est éliminé - le dispositif peut être utilisé directement à partir du sachet
- Aucun nettoyage n’est nécessaire avant ou après l’échantillonnage
- Aucune validation de nettoyage (très coûteux à configurer et à exécuter)
- Fabriqué dans un environnement de salle blanche de classe 100,000 (vérifier les descriptions des échantillonneurs individuels)
- Tranquillité d’esprit
- Convient à toutes les industries (pharmaceutique, alimentaire, chimique, cosmétique, biotechnologie, etc.)
- Adapté à une utilisation dans les zones ATEX 0, 1 et 2
- Avantages financiers
- Gain de temps et d’argent (nettoyer un échantillonneur réutilisable coûte plus cher que d’acheter un échantillonneur jetable)
Spécification
HDPE | |
Non stérile | |
21 mm |