Learn More
STIL Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
198.00€ - 468.00€
Spécification
Antigène STIL
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18620171
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-93458-0.02ml
0.02 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18678220
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-93458-0.1ml
0.1 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
STIL Polyclonal antibody specifically detects STIL in Human samples. It is validated for Western Blot
Spécification
Spécification
STIL
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Stem Cells
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
6491
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500-1:2000
Polyclonal
Purified
RUO
Human
MCPH7, SCL/TAL1 Interrupting Locus, SCL-Interrupting Locus Protein, SIL, TAL1 (SCL) Interrupting Locus, TAL-1-Interrupting Locus Protein
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1218-1287 of human STIL (NP_003026.2). LVKNLKPSPAVNLRTGKAEFTQHPEKENEGDITIFPESLQPSETLKQMNSMNSVGTFLDVKRLRQLPKLF
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.