missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STRA6 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | STRA6 |
---|---|
Concentration | 0.27 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16811545
|
Proteintech
22001-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16801545
|
Proteintech
22001-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
STRA6 is a membrane protein involved in the metabolism of retinol. The encoded protein acts as a receptor for retinol/retinol binding protein complexes. This protein removes the retinol from the complex and transports it across the cell membrane. Defects in this gene are a cause of syndromic microphthalmia type 9 (MCOPS9).Spécification
STRA6 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
O70491, Q9BX79 | |
20897, 64220 | |
STRA6 Fusion Protein Ag17591 | |
Primary | |
-20°C | |
STRA6 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
MCOPS9, PP14296, STRA6, UNQ3126/PRO10282/PRO19578 | |
STRA6 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |